DL-metionina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11457.0B
A11457.0I
A11457.30
A11457.0BEA
696
PLN
A11457.0B
A11457.0I
A11457.30
DL-metionina ≥99%
DL-metionina
Purity: 99%
CAS No.: 59-51-8
Molecular Formula: C5H11NO2S
Formula Weight: 149.21
Melting Point: ca 272° dec.
Beilstein Reference: 636185
Merck Reference: 14,5975
MDL No.: MFCD00063096
Formuła:
C₅H₁₁NO₂S Gęstość: 1,34 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063096 Numer CAS: 59-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 200-432-1 Klasyfikacja Merck : 14,5975 |