Drukuj
Jodometan 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
122370050 122371000 122375000 122370025
ACRO122370050EA 256 PLN
ACRO122370050 ACRO122371000 ACRO122375000 ACRO122370025
Jodometan 99% stabilised
Jodometan
Formuła: CH₃I
Temp. Wrzenia: 42,5 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –66 °C
Gęstość: 2,28 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001073
Numer CAS: 74-88-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-819-5
Jednostka: 2644
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,06161
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤150 APHA
Stabilizer Copper
Non-volatile matter ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Hydrolyzable substance Passes test