DL-Arginina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
H-DL-Arg-OH, (±)-Arginina, Arginina
A17520.06
A17520.14
A17520.06EA
281
PLN
A17520.06
A17520.14
DL-Arginina ≥98%
DL-Arginina
Purity: 98%
CAS No.: 7200-25-1
Molecular Formula: C6H14N4O2
Formula Weight: 174.20
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 1725411
Formuła:
C₆H₁₄N₄O₂ MW: 174.20 g/mol Temp. topnienia: ∼ 230 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00063117 Numer CAS: 7200-25-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-571-3 |