Drukuj
1-Jodopropan 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Propyl iodide
174050500 174052500 174050010
ACRO174050500EA 197 PLN
ACRO174050500 ACRO174052500 ACRO174050010
1-Jodopropan 99% stabilised
1-Jodopropan
Formuła: C₃H₇I
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –101 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³
Temp. Zapłonu: 44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001095
Numer CAS: 107-08-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-460-2
Jednostka: 2392
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,08047
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.5 % (Sum of all by-products)
Stabilizer Copper