1-Jodopentan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 628-17-1
Molecular Formula: C5H11I
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Characteristic
Melting Point: -86°
Boiling Point: 154-156°
Beilstein Reference: 1730982
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001100
Formuła:
C₅H₁₁I Temp. Wrzenia: 154…156 °C Temp. topnienia: –86 °C Gęstość: 1,515 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001100 Numer CAS: 628-17-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-030-0 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |