1-Jodoheksan 98% stabilised
Dostawca: Thermo Scientific
|
Uwaga
|
ACRO218521000EA
415
PLN
ACRO218521000
1-Jodoheksan 98% stabilised
1-Jodoheksan
Formuła:
C₆H₁₃I MW: 212,07 g/mol Temp. Wrzenia: 181 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –68 °C Gęstość: 1,437 g/cm³ Temp. Zapłonu: 61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer CAS:
638-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 211-339-0 ADR: 9,III |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Stabilizer | Copper |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...