1-Jodododekan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Dodecyl iodide
Stabilizacja:
Stabilised with copper
A11909.14
A11909.22
A11909.36
A11909.14EA
367
PLN
A11909.14
A11909.22
A11909.36
1-Jodododekan ≥98% stabilised
1-Jodododekan
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 4292-19-7
Molecular Formula: CH3(CH2)11I
Formula Weight: 296.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₂₅I Temp. Wrzenia: 128…130 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1,201 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001088 Numer CAS: 4292-19-7 Numer WE (dawny EINECS): 224-293-1 |