Drukuj
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
M-Clarity™ quality level = MQ100
107271-500ML 107271-25ML
SIAL107271-500MLEA 213 PLN
SIAL107271-500ML SIAL107271-25ML
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 213
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1.32 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 135
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004712
Numer CAS: 96-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-492-4
Jednostka: 2689
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02164