Drukuj
1-Jodobutan 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
173431000 173435000
ACRO173431000EA 275 PLN
ACRO173431000 ACRO173435000
1-Jodobutan 98% stabilised
1-Jodobutan
Formuła: C₄H₉I
Temp. Wrzenia: 130 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –103 °C
Gęstość: 1,61 g/cm³
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001098
Numer CAS: 542-69-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-824-4
Jednostka: 2929
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,01572
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4975 to 1.4995 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper