1,5-Dijodopentan ≥97% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
A17298.14
A17298.22
A17298.14EA
499
PLN
A17298.14
A17298.22
1,5-Dijodopentan ≥97% stabilised
1,5-Dijodopentan
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 628-77-3
Molecular Formula: I(CH2)5I
Formula Weight: 323.94
Flash Point:
Formuła:
C₅H₁₀I₂ Temp. Wrzenia: 128…130 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 9 °C Gęstość: 2,176 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001101 Numer CAS: 628-77-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-054-1 |