1,4-Dijodobutan ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 99%
CAS No.: 628-21-7
Molecular Formula: I(CH2)4I
Formula Weight: 309.92
Refractive Index: 1.6212
Melting Point: 5-7°
Boiling Point: 108-110°/10mm
Beilstein Reference: 1098276
MDL No.: MFCD00001099
Formuła:
C₄H₈I₂ Temp. Wrzenia: 108…110 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: 5…7 °C Gęstość: 2,350 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001099 Numer CAS: 628-21-7 Numer WE (dawny EINECS): 211-032-1 |