(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
A16143.0E
A16143.30
A16143.36
A16143.0EEA
1020
PLN
A16143.0E
A16143.30
A16143.36
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol ≥98%
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol
Purity: 98%
CAS No.: 96-24-2
Molecular Formula: C3H7ClO2
Formula Weight: 110.54
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.4800
Melting Point: -40°
Boiling Point: 213°
Beilstein Reference: 635684
Merck Reference: 14,2145
UN No.: 2689
MDL No.: MFCD00004712
Formuła:
C₃H₇ClO₂ MW: 110.54 g/mol Temp. Wrzenia: 213 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1.322 Temp. Zapłonu: 137 °C (278 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004712 Numer CAS: 96-24-2 Numer WE (dawny EINECS): 202-492-4 Jednostka: 2689 Klasyfikacja Merck : 13,02164 |