Drukuj
1,3-Dijodopropan 99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Trimethylene diiodide
218600250 218601000
ACRO218600250EA 512 PLN
ACRO218600250 ACRO218601000
1,3-Dijodopropan 99% stabilised
1,3-Dijodopropan
Formuła: C₃H₆I₂
MW: 295.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 111…113 °C (31 mmHg)
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 2.576 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Numer MDL: MFCD00001097
Numer CAS: 627-31-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-993-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6405 to 1.6425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper