Drukuj
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (±)-3-Chloro-1,2-dihydroxy propane
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 564 PLN
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanodiol
Formuła: C₃H₇ClO₂
MW: 110.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 213 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1.322 g/cm³
Temp. Zapłonu: 135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004712
Numer CAS: 96-24-2
Numer WE (dawny EINECS): 202-492-4
Jednostka: 2689
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,02164
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %