Chlorojodometan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with copper
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 593-71-5
Molecular Formula: ClCH2I
Formula Weight: 176.38
Flash Point: None
Refractive Index: 1.5822
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 1730802
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00001078
Formuła:
CH₂ClI Temp. Wrzenia: 108…109 °C Gęstość: 2,416 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001078 Numer CAS: 593-71-5 Numer WE (dawny EINECS): 209-804-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |