Drukuj
Chlorojodometan 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
222150250 222151000 222155000
ACRO222150250EA 383 PLN
ACRO222150250 ACRO222151000 ACRO222155000
Chlorojodometan 98% stabilised
Chlorojodometan
Formuła: CH₂ClI
Temp. Wrzenia: 108…109 °C (760 mmHg)
Gęstość: 2,42 g/cm³
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001078
Numer CAS: 593-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-804-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to pink Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5810 to 1.5840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Copper