3-Chloro-1-jodopropan ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Chloro-3-iodopropane
Stabilizacja:
Stabilised with copper
A13489.14
A13489.22
A13489.36
A13489.14EA
531
PLN
A13489.14
A13489.22
A13489.36
3-Chloro-1-jodopropan ≥98% stabilised
3-Chloro-1-jodopropan
Stabilized with copper
Purity: 98%
CAS No.: 6940-76-7
Molecular Formula: ClCH2CH2CH2I
Formula Weight: 204.44
Flash Point:
Formuła:
C₃H₆ClI Temp. Wrzenia: 170…172 °C Gęstość: 1,904 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001096 Numer CAS: 6940-76-7 Numer WE (dawny EINECS): 230-088-8 |