Drukuj
(±)-Kwas 2-chloropropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
109274-100G 109274-500G
SIAL109274-100GEA 140 PLN
SIAL109274-100G SIAL109274-500G
(±)-Kwas 2-chloropropionowy, Sigma-Aldrich®
(±)-Kwas 2-chloropropionowy
Formuła: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004224
Numer CAS: 598-78-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-952-3
Jednostka: 2511
ADR: 8 III