Drukuj
(±)-Kwas 2-chloropropionowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02810.0100 8.02810.0500 8.02810.9025
8.02810.0100EA 163 PLN
8.02810.0100 8.02810.0500 8.02810.9025
(±)-Kwas 2-chloropropionowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-Kwas 2-chloropropionowy
Formuła: C₃H₅ClO₂
MW: 108.52 g/mol
Temp. Wrzenia: 180
Temp. topnienia: –12 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004224
Numer CAS: 598-78-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-952-3
Jednostka: 2511
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -12 °C
Molar Mass 108.52 g/mol
Boiling Point 185 - 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (60 °C)
Flash Point 107 °C
Refractive Index 1.4345 (20 °C, 589 nm)
Density 1.27 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 550 °C