(±)-Kwas 2-chloropropionowy ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α-Chloropropionic Acid, (±)-2-Chloropropanoic acid, 2-Chloropropionic acid
A12860.22
A12860.36
A12860.22EA
210
PLN
A12860.22
A12860.36
(±)-Kwas 2-chloropropionowy ≥94%
(±)-Kwas 2-chloropropionowy
Purity: 94%
CAS No.: 598-78-7
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -13°
Boiling Point: 78-80°/11mm
Beilstein Reference: 1720259
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00004224
Formuła:
C₃H₅ClO₂ MW: 108.52 g/mol Temp. Wrzenia: 78…80 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –13 °C Gęstość: 1.262 Temp. Zapłonu: 101 °C (213 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004224 Numer CAS: 598-78-7 Numer WE (dawny EINECS): 209-952-3 Jednostka: 2511 ADR: 8 III |