Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
w etanolu 0,6 %
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83627.320EA
502
PLN
83627.320
83627.290
Chloroform ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Chloroform
Formuła:
CHCl₃ Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –63 °C Gęstość: 1,48320 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000826 Numer CAS: 67-66-3 Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8 Jednostka: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Klasyfikacja Merck : 13,02160 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (+ stabilizing agent) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (250 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (280 nm) | Max. 0.02 |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (250 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 84 % |
Transmittance (280 nm) | Min. 95 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 98 % |