Drukuj
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: (±)-3-Bromo-1,2-dihydroxy propane, 3-Bromopropane-1,2-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
226130-25G 226130-5G
SIAL226130-25GEA 1580 PLN
SIAL226130-25G SIAL226130-5G
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Bromo-1,2-propanediol
Formuła: BrH₂CCH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 72 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,77 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004711
Numer CAS: 4704-77-2
Numer WE (dawny EINECS): 225-186-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,II