Drukuj
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D39185-25G D39185-5G
SIALD39185-25GEA 463 PLN
SIALD39185-25G SIALD39185-5G
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol, Sigma-Aldrich®
(±)-1,4-Dibromo-2-butanol
Formuła: BrH₂CCH(OH)CH₂CH₂Br
Temp. Wrzenia: 114 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,023 g/cm³ (0 °C)
Numer MDL: MFCD00000252
Numer CAS: 19398-47-1
Numer WE (dawny EINECS): 243-029-6