Drukuj
Chloroform 99+% Stabilised analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Stabilizacja: EtOH
232090010 232090025 232090250 232090100
ACRO232090010EA 466 PLN
ACRO232090010 ACRO232090025 ACRO232090250 ACRO232090100
Chloroform 99+% Stabilised analysis_for
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.01 %
GC ≥99.0 % (Excluding stabilizer)
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.6 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free chlorine Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Cobalt (Co) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Nickel (Ni) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 % (as Acetone)