Drukuj
Chloroform 99+% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w etanolu
158210010 158210025 158210250 158210050 158210100
ACRO158210010EA 347 PLN
ACRO158210010 ACRO158210025 ACRO158210250 ACRO158210050 ACRO158210100
Chloroform 99+% stabilised, extra pure
Chloroform
Formuła: CHCl₃
Temp. Wrzenia: 61,7 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC ≥99.0 % (excluding stabilizer)
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %