Kwas (±)-bromobursztynowy 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22829.06
B22829.14
B22829.22
B22829.06EA
237
PLN
B22829.06
B22829.14
B22829.22
Kwas (±)-bromobursztynowy 96%
Kwas (±)-bromobursztynowy
Purity: 96%
CAS No.: 923-06-8
Molecular Formula: C4H5BrO4
Formula Weight: 196.99
Melting Point: 164-166° dec.
Beilstein Reference: 1723556
Merck Reference: 14,1437
MDL No.: MFCD00004213
Formuła:
HOOCBrCHCH₂COOH Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa) Gęstość: 2,073 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004213 Numer CAS: 923-06-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-087-7 Klasyfikacja Merck : 14,1437 |