Drukuj
Kwas (±)-2-bromopropionowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
B78300-1KG B78300-250G
SIALB78300-1KGEA 656 PLN
SIALB78300-1KG SIALB78300-250G
Kwas (±)-2-bromopropionowy, Sigma-Aldrich®
Kwas (±)-2-bromopropionowy
Formuła: H₃CBrCHCOOH
MW: 152.98 g/mol
Temp. Wrzenia: 203
Temp. topnienia: ∼25 °C
Gęstość: 1.7 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 100
Numer MDL: MFCD00004211
Numer CAS: 598-72-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-947-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II