Drukuj
Chloroform 99+% stabilised, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Stabilizacja: w amylenem
383760010 383760025 383760050 383760250
ACRO383760010EA 342 PLN
ACRO383760010 ACRO383760025 ACRO383760050 ACRO383760250
Chloroform 99+% stabilised, extra pure
Chloroform
Formuła: CHCl₃
Temp. Wrzenia: 61 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %