Drukuj
Chloroform 99+% Stabilised Spectroscopy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorometan
Stabilizacja: Amylen
167730025 167735000 167730010 167730250
ACRO167730025EA 1090 PLN
ACRO167730025 ACRO167735000 ACRO167730010 ACRO167730250
Chloroform 99+% Stabilised Spectroscopy
Chloroform
Formuła: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Temp. Wrzenia: 61 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1.48 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000826
Numer CAS: 67-66-3
Numer WE (dawny EINECS): 200-663-8
Jednostka: 1888
ADR: 6.1 III
REACH: 05-2114614906-45
Klasyfikacja Merck : 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 70 to 120 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g