Kwas (±)-2-bromopropionowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DL-2-Bromopropanoic acid, 2-Bromopropanoic acid, DL-2-Bromopropionic acid, (±)-2-Bromopropanoic acid
A17569.30
A17569.A1
A17569.30EA
309
PLN
A17569.30
A17569.A1
Kwas (±)-2-bromopropionowy ≥98%
Kwas (±)-2-bromopropionowy
Purity: 98%
CAS No.: 598-72-1
Molecular Formula: CH3CHBrCO2H
Formula Weight: 152.98
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4760
Melting Point: 25°
Boiling Point: 202-203°
Beilstein Reference: 605451
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004211
Formuła:
H₃CBrCHCOOH MW: 152.98 g/mol Temp. Wrzenia: 202…203 °C Temp. topnienia: 25 °C Gęstość: 1.700 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004211 Numer CAS: 598-72-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-947-6 Jednostka: 3261 ADR: 8 II |