Kwas (±)-2-bromomasłowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 80-58-0
Molecular Formula: CH3CH2CHBrCO2H
Formula Weight: 167.01
Flash Point:
Formuła:
H₃CCH₂BrCHCOOH Temp. Wrzenia: 99…103 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –4 °C Gęstość: 1,567 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004216 Numer CAS: 80-58-0 Numer WE (dawny EINECS): 201-294-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,1413 |