Dichlorometan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83665.320EA
1180
PLN
83665.320
83665.290
83665.400
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, PESTINORM® do analiz pozostalosci pestycydów
Dichlorometan
Formuła:
CH₂Cl₂ Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,322 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Klasyfikacja Merck : 12,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99,8% |
Water | Max. 0,02 % |
Evaporation residue | Max. 0,0005 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |