Dichlorometan ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dostawca: VWR Chemicals
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja:
w 2-metylo-2-butenie 20 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
23373.320EA
1100
PLN
23373.320
23373.290
23373.400
Dichlorometan ≥99.8% stabilised, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dichlorometan
Formuła:
CH₂Cl₂ Temp. Wrzenia: 39,8 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119480404-41 Klasyfikacja Merck : 12,06140 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Absorbance (240 nm) | Max. 0.3 |
Absorbance (245 nm) | Max. 0.1 |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.01 |
Transmittance (240 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (245 nm) | Min. 80 % |
Transmittance (260 nm) | Min. 98 % |