Dichlorometan 99,5 Stabilised ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dichlorek metylenu, Chlorek metylenu
Stabilizacja:
Amylen
39116.AP
39116.K2
39116.M1
39116.APEA
270
PLN
39116.AP
39116.K2
39116.M1
Dichlorometan 99,5 Stabilised ACS
Dichlorometan
Purity: 99.5+%
CAS No.: 75-09-2
Molecular Formula: CH2Cl2
Formula Weight: 84.93
Physical Form: Liquid
Density: 1.325
Refractive Index: 1.4244
Appearance: Colourless
Odour: Sweet
Melting Point: -95°
Boiling Point: 39-40°
Beilstein Reference: 1730800
Merck Reference: 14,6063
UN No.: 1593
MDL No.: MFCD00000881
Formuła:
CH₂Cl₂ MW: 84.93 g/mol Temp. Wrzenia: 39…40 °C Temp. topnienia: –95 °C Gęstość: 1.325 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000881 Numer CAS: 75-09-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-838-9 Jednostka: 1593 ADR: 6.1 III Klasyfikacja Merck : 14,6063 |