Drukuj
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
C1276-100G C1276-10G C1276-250G C1276-50G
SIALC1276-100GEA 2440 PLN
SIALC1276-100G SIALC1276-10G SIALC1276-250G SIALC1276-50G
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157.62 g/mol
Temp. topnienia: 175
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064553
Numer CAS: 52-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-157-7
Klasyfikacja Merck : 13,02810