Drukuj
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: H-Cys-OH.HCl, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid hydrochloride, L-Cysteine hydrochloride, (R)-(+)-Cysteine hydrochloride
111780050 111781000 111785000
ACRO111780050EA 143 PLN
ACRO111780050 ACRO111781000 ACRO111785000
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny
Chlorowodorek L(+)-Cysteiny
Formuła: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
MW: 157.62 g/mol
Temp. topnienia: 175
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064553
Numer CAS: 52-89-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-157-7
Klasyfikacja Merck : 13,02810
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric 98.5 to 101.0 % (on dried substance)
Loss on drying 8.0 % to 12.0 % (1g, vacuum 0.7 kPA, 24 h)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +5.5° to +7.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (on dried substance)
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm