Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
41626.22
41626.36
41626.22EA
533
PLN
41626.22
41626.36
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 8.000 (K16-18)
Poliwinylopirolidon
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 130°
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Formuła:
(C₆H₉NO)n Temp. topnienia: 130 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01076626 Numer CAS: 9003-39-8 Klasyfikacja Merck : 14,7697 |