Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
A14315.22
A14315.36
A14315.0E
A14315.22EA
254
PLN
A14315.22
A14315.36
A14315.0E
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Poliwinylopirolidon
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
Formuła:
(C₆H₉NO)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01076626 Numer CAS: 9003-39-8 Klasyfikacja Merck : 14,7697 |