Drukuj
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
M-Clarity™ quality level = MQ200
81420-100G 81420-500G
SIAL81420-100GEA 308 PLN
SIAL81420-100G SIAL81420-500G
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 40,000 (K30), Sigma-Aldrich®
Poliwinylopirolidon
Formuła: (C₆H₉NO)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076626
Numer CAS: 9003-39-8