Drukuj
Poliwinylopirolidon (K30), BioChemica®
Dostawca: PanReac AppliChem
Synonim: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
A2259.1000 A2259.5000
A2259.1000EA 1500 PLN
A2259.1000 A2259.5000
Poliwinylopirolidon (K30), BioChemica®
Poliwinylopirolidon
Formuła: (C₆H₉NO)n
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01076626
Numer CAS: 9003-39-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (from N) 12.0 - 12.8 %
Solubility (10 %; H2O) clear, colorless to yellowish
pH (5 %; H2O) 3.0 - 5.0
Heavy metals (as Pb) max. 0.001 %
Water (K.F.) max. 5 %