Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 1.300.000 (K85-95)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
43728.A1
43728.30
43728.18
43728.A1EA
1940
PLN
43728.A1
43728.30
43728.18
Poliwinylopirolidon, M.W. ∼ 1.300.000 (K85-95)
Poliwinylopirolidon
CAS No.: 9003-39-8
Molecular Formula: (C6H9NO)n
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7697
MDL No.: MFCD00149016
Formuła:
(C₆H₉NO)n Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01076626 Numer CAS: 9003-39-8 Klasyfikacja Merck : 14,7697 |