Drukuj
tanina, proszek, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.00773.1000 1.00773.9024
1.00773.1000EA 0 PLN
1.00773.1000 1.00773.9024
tanina, proszek, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, USP, SAFC®
tanina
Formuła: C₇₆H₅₂O₄₆
Temp. topnienia: 218…219 °C
Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 199 °C
Numer MDL: MFCD00066397
Numer CAS: 1401-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-753-2
Klasyfikacja Merck : 12,09221