tanina
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
A17022.0BEA
1090
PLN
A17022.0B
A17022.30
A17022.PG
tanina
tanina
CAS No.: 1401-55-4
Molecular Formula: C76H52O46
Formula Weight: 1701.23
Odour: Odourless
pH: 3.5
Melting Point: ca 218° dec.
Beilstein Reference: 8186396
Merck Reference: 14,9052
MDL No.: MFCD00066397
Formuła:
C₇₆H₅₂O₄₆ Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 199 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00066397 Numer CAS: 1401-55-4 Numer WE (dawny EINECS): 215-753-2 Klasyfikacja Merck : 14,9052 |