Drukuj
tanina ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
419995000 419990025
ACRO419995000EA 518 PLN
ACRO419995000 ACRO419990025
tanina ACS
tanina
Formuła: C₇₆H₅₂O₄₆
Gęstość: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066397
Numer CAS: 1401-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-753-2
Klasyfikacja Merck : 12,09221
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤12.0 % (105°C)
Identification Passes test
Residue after ignition ≤0.5 %
Zinc (Zn) =50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Sugars, dextrin Passes test