Drukuj
tanina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
202420010 202420050 202425000 202420051
ACRO202420010EA 1030 PLN
ACRO202420010 ACRO202420050 ACRO202425000 ACRO202420051
tanina 95%
tanina
Formuła: C₇₆H₅₂O₄₆
Gęstość: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 198 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066397
Numer CAS: 1401-55-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-753-2
Klasyfikacja Merck : 12,09221
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (on dry substance)
Loss on drying ≤12.0 %
Sulfated ash ≤1.0 %