Drukuj
Tween® 85 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P4634-100ML P4634-500ML P4634-1GA
SIALP4634-100MLEA 198 PLN
SIALP4634-100ML SIALP4634-500ML SIALP4634-1GA
Tween® 85 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 85 (Polisorbat)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779641
Numer CAS: 9005-70-3