Drukuj
Tween® 85 (Polisorbat)
Dostawca: MP Biomedicals
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 165 PLN
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polisorbat)
Tween® 85 (Polisorbat)
Gęstość: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01779641
Numer CAS: 9005-70-3