Drukuj
Tween® 60 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P1629-100ML P1629-500ML P1629-1GA
SIALP1629-100MLEA 274 PLN
SIALP1629-100ML SIALP1629-500ML SIALP1629-1GA
Tween® 60 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polisorbat)
Formuła: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Temp. Wrzenia: ∼110 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01780110
Numer CAS: 9005-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 500-020-4