Tween® 60 (Polisorbat) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22186.0500
8.22186.1000
8.22186.0500EA
236
PLN
8.22186.0500
8.22186.1000
Tween® 60 (Polisorbat) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Tween® 60 (Polisorbat)
Formuła:
C₆₄H₁₂₆O₂₆ Temp. Wrzenia: ∼110 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,08 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: >149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01780110 Numer CAS: 9005-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 500-020-4 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Hydroxyl value | 81 - 96 |
Saponification value | 45 - 55 |
Identity (IR) | passes test |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5.5 - 7.7 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Viscosity kinematic | 170 - 320 mm2/s (40 °C) |