Drukuj
Tween® 40 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P1504-100ML P1504-500ML P1504-1GA
SIALP1504-100MLEA 282 PLN
SIALP1504-100ML SIALP1504-500ML SIALP1504-1GA
Tween® 40 (Polisorbat), Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polisorbat)
Formuła: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Temp. Wrzenia: ∼100 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00165345
Numer CAS: 9005-66-7